Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,2,2-Trichlorethylchlorformiat 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

161811000 161810250
ACRO161811000EA 156 EUR InStock
ACRO161811000 ACRO161810250
2,2,2-Trichlorethylchlorformiat 97%
2,2,2-Trichlorethylchlorformiat


Formel: C₃H₂Cl₄O₂
Siedepunkt: 171…172 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 1 °C
Dichte: 1,539 g/cm³
Flash-Pt: >100 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000810
CAS-Nummer: 17341-93-4
EINECS: 241-363-7
UN: 3277
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4680 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge