Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

162130050 162130250 162131000
ACRO162130050EA 50.6 EUR InStock
ACRO162130050 ACRO162130250 ACRO162131000
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride 97%
2,6-Pyridinedicarbonyl dichloride
CAS No.: 3739-94-4


Formel: C₇H₃Cl₂NO₂
Siedepunkt: 284 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 57…61 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006289
CAS-Nummer: 3739-94-4
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 57 to 61 °C
Titration RCOCl ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge