Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hydrazincarboximidohydrazidhydrochlorid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

162400050 162400250
ACRO162400050EA 33.9 EUR InStock
ACRO162400050 ACRO162400250
Hydrazincarboximidohydrazidhydrochlorid 98%
1,3-Diaminoguanidine hydrochloride
Appearance: White to light beige Granular powder


Formel: CH₇N₅
Melting Pt: 178…182 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012948
CAS-Nummer: 36062-19-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
Titration Argentometric 97.5 to 102.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge