Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Pivalinsäureanhydrid 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

162440500 162440010 162442500
ACRO162440500EA 64.6 EUR InStock
ACRO162440500 ACRO162440010 ACRO162442500
Pivalinsäureanhydrid 99%
Pivalinsäureanhydrid


Formel: C₁₀H₁₈O₃
Siedepunkt: 193 °C (760 mmHg)
Dichte: 0,91 g/cm³
Flash-Pt: 57 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008842
CAS-Nummer: 1538-75-6
EINECS: 216-263-1
UN: 2920
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow liquid Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4080 to 1.4100 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge