Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,5-Dimethyl-2,5-hexandiol 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

162502500 162500050
ACRO162502500EA 47 EUR InStock
ACRO162502500 ACRO162500050
2,5-Dimethyl-2,5-hexandiol 97%
2,5-Dimethyl-2,5-hexandiol


Formel: C₈H₁₈O₂
Siedepunkt: 214 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 88…91 °C
Dichte: 0,898 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 126 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004473
CAS-Nummer: 110-03-2
EINECS: 203-731-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Flakes or pellets or prills
Infrared spectrum Conforms
Melting point 85 to 91 °C
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge