Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Hydroxybenzaldehyd 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

162770010 162770500 162772500 162770025
ACRO162770010EA 293 EUR InStock
ACRO162770010 ACRO162770500 ACRO162772500 ACRO162770025
4-Hydroxybenzaldehyd 99%
4-Hydroxybenzaldehyd


Formel: C₇H₆O₂
Siedepunkt: 310 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 114…118 °C
Dichte: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 174 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006939
CAS-Nummer: 123-08-0
EINECS: 204-599-1
Merck Index: 13,04836
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
GC ≥98.5 %
Stabilizer 2 to 5 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity (CH3COOH) ≤0.002
Peroxides ≤0.005 % (as H2O2)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..