Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,3-Dimethyl-1,3-butadien 98% stabilisiert

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

Stabilization: Stabilisiert mit BHT/Ionol/2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol

163430050 163430250 163431000
ACRO163430050EA 34.8 EUR InStock
ACRO163430050 ACRO163430250 ACRO163431000
2,3-Dimethyl-1,3-butadien 98% stabilisiert
2,3-Dimethyl-1,3-butadien


Formel: C₆H₁₀
MW: 82.15 g/mol
Siedepunkt: 68…69 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –76 °C
Dichte: 0.726 g/cm³
Flash-Pt: –20 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008595
CAS-Nummer: 513-81-5
UN: 3295
ADR: 3 II
Merck Index: 13,03265
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4370 to 1.4400 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 100 ppm BHT

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge