Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS) 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

163821000 163820025 163825000
ACRO163821000EA 62.3 EUR InStock
ACRO163821000 ACRO163820025 ACRO163825000
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS) 98%
Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethyl)methan (BIS-TRIS)


Formel: C₈H₁₉NO₅
MW: 209.24 g/mol
Melting Pt: 103…104 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002853
CAS-Nummer: 6976-37-0
EINECS: 230-237-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge