Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Bathophenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


164050010 164050050
ACRO164050010EA 131 EUR InStock
ACRO164050010 ACRO164050050
Bathophenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat 98%
Bathophenanthrolindisulfonsäure Dinatriumsalz Hydrat


Formel: C₂₄H₁₄N₂Na₂O₆S₂·H₂O
MW: 536.48 g/mol (anhy)
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149310
CAS-Nummer: 52746-49-3
EINECS: 258-152-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to beige to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Water 2 to 6 % (K.F.)
UV Lambda max 276 to 284 nm (in water)
Specific extinction E (1%/1cm) ≥710 (at lambda max)
Titration with HClO4 97.5 to 102.5 % (on dry substance)
Chloride (Cl) ≤50 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge