4-Amino-2-nitrophenol 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
164230050
ACRO164230050EA 33.3 EUR InStock
ACRO164230050
4-Amino-2-nitrophenol 99%
4-Amino-2-nitrophenol
Formel: C₆H₆N₂O₃
MW: 154.13 g/mol
Melting Pt: 124…128 °C
MDL Number: MFCD00007876
CAS-Nummer: 119-34-6
EINECS: 204-316-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 124 to 128 °C
GC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge