Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

DL-Kampfer 96%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

164640010 164640051 164642500
ACRO164640010EA 72 EUR InStock
ACRO164640010 ACRO164640051 ACRO164642500
DL-Kampfer 96%
DL-Kampfer


Formel: C₁₀H₁₆O
MW: 152.24 g/mol
Siedepunkt: 204 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 175…177 °C
Flash-Pt: 64 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00074738
CAS-Nummer: 76-22-2
EINECS: 200-945-0
UN: 2717
ADR: 4.1 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
Residue after evaporation ≤0.1 %
Angle of optical rotation -0.15° to +0.15° (20°C, 589 nm) (c=10, alcohol)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge