Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propan 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


164650010 164650025 164655000 164650100
ACRO164650010EA 53.6 EUR InStock
ACRO164650010 ACRO164650025 ACRO164655000 ACRO164650100
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propan 98%
1,1,1-Tris(hydroxymethyl)propan


Formel: C₆H₁₄O₃
Siedepunkt: 160 °C (,7hPa)
Dichte: 1,15 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004694
CAS-Nummer: 77-99-6
EINECS: 201-074-9
Order Now

 

PRODUKT

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge