Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Pyridinthiol 96%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

164710100 164710010
ACRO164710100EA 156 EUR InStock
ACRO164710100 ACRO164710010
4-Pyridinthiol 96%
4-Pyridinthiol


Formel: C₅H₅NS
Melting Pt: 182…189 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00006422
CAS-Nummer: 4556-23-4
EINECS: 224-926-1
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to yellow-green to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥95 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge