Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Thiazolidin 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

165310010 165310050 165310250
ACRO165310010EA 30.5 EUR InStock
ACRO165310010 ACRO165310050 ACRO165310250
Thiazolidin 98%
Thiazolidin


Formel: C₃H₇NS
MW: 89.16 g/mol
Siedepunkt: 72…75 °C (25 mmHg)
Dichte: 1.131 g/cm³
Flash-Pt: 56 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005211
CAS-Nummer: 504-78-9
EINECS: 208-002-5
UN: 2924
ADR: 3 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5525 to 1.5545 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge