Ethanol-[D1] 99.5+ atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
166320250 166321000
ACRO166320250EA 70.1 EUR InStock
ACRO166320250 ACRO166321000
Ethanol-[D1] 99.5+ atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Ethanol-[D1]
Formel: C₂H₅DO
MW: 47.06 g/mol
Siedepunkt: 78
Melting Pt: –114.5 °C
Dichte: 0.8 g/cm³
Flash-Pt: 12 °C
CAS-Nummer: 925-93-9
EINECS: 213-128-9
UN: 1170
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.5 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.50 %
HPLC ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge