Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


166450100 166450500
ACRO166450100EA 25.3 EUR InStock
ACRO166450100 ACRO166450500
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyd 99%
2,3,4-Trimethoxybenzaldehyde


Formel: C₁₀H₁₂O₄
Siedepunkt: 168…170 °C (12 mmHg)
Melting Pt: 38…41 °C
Flash-Pt: >112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00003310
CAS-Nummer: 2103-57-3
EINECS: 218-271-0
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥36.5 °C
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge