Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Chlorphenylisocyanat 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

166560250
ACRO166560250EA 30.8 EUR InStock
ACRO166560250
4-Chlorphenylisocyanat 98%
4-Chlorphenylisocyanat


Formel: C₇H₄ClNO
Siedepunkt: 203…204 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 29…31 °C
Dichte: 1,26 g/cm³
Flash-Pt: 90 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002024
CAS-Nummer: 104-12-1
EINECS: 203-176-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline solid (May develop some turbidity or precipitate)
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 31 °C
GC ≥97.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge