Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,4-Naphthochinon, (max. 6% H₂O) 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

166711000 166715000 166710025
ACRO166711000EA 28.9 EUR InStock
ACRO166711000 ACRO166715000 ACRO166710025
1,4-Naphthochinon, (max. 6% H₂O) 99%
1,4-Naphthochinon


Formel: C₁₀H₆O₂
MW: 158.16 g/mol
Siedepunkt: 298
Melting Pt: 128.5 °C
Flash-Pt: 141 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001676
CAS-Nummer: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN: 2928
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,06482
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 % (K.F.)
GC ≥99 %
HPLC ≥97.5 %

 

PRODUKT

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..