Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- and trans- mixture 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

166900010 166902500
ACRO166900010EA 142 EUR InStock
ACRO166900010 ACRO166902500
4-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- and trans- mixture 99%
4-Methylcyclohexanol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)


Formel: C₇H₁₄O
MW: 114.19 g/mol
Siedepunkt: 171
Melting Pt: –41 °C
Dichte: 0.92 g/cm³ (0 °C)
Flash-Pt: 68 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001449
CAS-Nummer: 589-91-3
EINECS: 209-664-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge