Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Caprinsäure 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

167271000 167275000 167270010 167270025
ACRO167271000EA 42.6 EUR InStock
ACRO167271000 ACRO167275000 ACRO167270010 ACRO167270025
Caprinsäure 99%
Caprinsäure


Formel: C₁₀H₂₀O₂
MW: 172.27 g/mol
Siedepunkt: 268…270 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 30…32 °C
Dichte: 0.89 g/cm³
Flash-Pt: 150 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004441
CAS-Nummer: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Index: 13,01764
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless or white to cream Crystals and/or chunks or fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 34 °C
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge