3-Chlorphenylhydraziniumchlorid 97%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
167360250
ACRO167360250EA 109 EUR InStock
ACRO167360250
3-Chlorphenylhydraziniumchlorid 97%
3-Chlorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈Cl₂N₂
Melting Pt: 242 °C (Zers.)
MDL Number: MFCD02656655
CAS-Nummer: 2312-23-4
EINECS: 219-005-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige to pink Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge