Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Benzonitril 99+% für die Spektroskopie

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

167672500 167670010 167670500
ACRO167672500EA 69.7 EUR InStock
ACRO167672500 ACRO167670010 ACRO167670500
Benzonitril 99+% für die Spektroskopie
Benzonitril


Formel: C₇H₅N
Siedepunkt: 188…191 °C (760 mmHg)
Melting Pt: –13 °C
Dichte: 1,01 g/cm³
Flash-Pt: 71 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001770
CAS-Nummer: 100-47-0
EINECS: 202-855-7
UN: 2224
ADR: 6.1,II
Merck Index: 13,01098
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.03 %
GC ≥99.0 %
UV at 400 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge