Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Methyl-1-Propanol 99+%, Spektralphotometrische Qualität

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

167700010 167705000
ACRO167700010EA 97.6 EUR InStock
ACRO167700010 ACRO167705000
2-Methyl-1-Propanol 99+%, Spektralphotometrische Qualität
2-Methyl-1-Propanol


Formel: (CH₃)₂CHCH₂OH
Siedepunkt: 107,9 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –108 °C
Dichte: 0,8 g/cm³
Flash-Pt: 28 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004740
CAS-Nummer: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Merck Index: 13,05148
https://qa.digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=de7c83a107c7a71fa54ed2b1bbdfb78617fe3f67&vid=b7efb7b30596d8aeb63dee7ff951b7293b67ef78&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Water ≤0.05 %
GC ≥99.0 %
UV at 330 nm A: ≤0.01
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.0005 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge