Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3-Piperidinmethanol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

168040050 168040250 168041000
ACRO168040050EA 23.6 EUR InStock
ACRO168040050 ACRO168040250 ACRO168041000
3-Piperidinmethanol 98%
3-Piperidinmethanol


Formel: C₆H₁₃NO
MW: 115.18 g/mol
Siedepunkt: 236 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 58…62 °C
Dichte: 1.02 g/cm³
Flash-Pt: >112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005997
CAS-Nummer: 4606-65-9
UN: 3263
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 63 °C
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.01 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge