Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl-3-nitrobenzoat 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


168440250 168441000 168445000
ACRO168440250EA 21.9 EUR InStock
ACRO168440250 ACRO168441000 ACRO168445000
Methyl-3-nitrobenzoat 98%
Methyl-3-nitrobenzoat


Formel: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Siedepunkt: 279 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 76…80 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007250
CAS-Nummer: 618-95-1
EINECS: 210-574-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge