Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Hydantoin 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


168701000 168705000
ACRO168701000EA 30.4 EUR InStock
ACRO168701000 ACRO168705000
Hydantoin 99%
Hydantoin


Formel: C₃H₄N₂O₂
Melting Pt: 220…223 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005259
CAS-Nummer: 461-72-3
EINECS: 207-313-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 220 to 223 °C
Titration with NaOH 98.5 to 101.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge