Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Cyclobutanol 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

168750010 168752500 168750050
ACRO168750010EA 70.7 EUR InStock
ACRO168750010 ACRO168752500 ACRO168750050
Cyclobutanol 99+%
Cyclobutanol


Formel: C₄H₈O
MW: 72.11 g/mol
Siedepunkt: 123…124 °C (733 mmHg)
Dichte: 0.921 g/cm³
Flash-Pt: 21 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001318
CAS-Nummer: 2919-23-5
EINECS: 220-858-1
UN: 1987
ADR: 3 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4340 to 1.4370 (20°C, 589 nm)
GC ≥99.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge