Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

β-Bromstyrol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

169290050 169290250 169291000
ACRO169290050EA 28.4 EUR InStock
ACRO169290050 ACRO169290250 ACRO169291000
β-Bromstyrol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) cis- und trans-Gemisch 97%
β-Bromstyrol (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)


Formel: C₈H₇Br
Siedepunkt: 110…112 °C (20 mmHg)
Melting Pt: 7 °C
Dichte: 1,42 g/cm³
Flash-Pt: 79 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000185
CAS-Nummer: 103-64-0
EINECS: 203-131-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6090 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 % (sum of isomers)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge