Methylbromacetat 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
169550025 169550250 169551000 169555000
ACRO169550025EA 277 EUR InStock
ACRO169550025 ACRO169550250 ACRO169551000 ACRO169555000
Methylbromacetat 99%
Methylbromacetat
Formel: BrCH₂COOCH₃
Siedepunkt: 145 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –50 °C
Dichte: 1,61 g/cm³
Flash-Pt: 62 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000189
CAS-Nummer: 96-32-2
EINECS: 202-499-2
UN: 2643
ADR: 6.1,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4570 to 1.4590 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge