Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-(Benzyloxy)phenol 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

169780500 169782500 169780010
ACRO169780500EA 44.4 EUR InStock
ACRO169780500 ACRO169782500 ACRO169780010
4-(Benzyloxy)phenol 98%
4-Benzyloxyphenol


Formel: C₁₃H₁₂O₂
MW: 200.24 g/mol
Siedepunkt: 328
Melting Pt: 121…122 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002333
CAS-Nummer: 103-16-2
EINECS: 203-083-3
Merck Index: 12,06331
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to beige to brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 122 °C
GC ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge