8-Pentadecanon 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
169790250
ACRO169790250EA 504 EUR InStock
ACRO169790250
8-Pentadecanon 98%
8-Pentadecanon
Formel: C₁₅H₃₀O
Siedepunkt: 293 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 40…44 °C
Dichte: 0,787 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: 110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009555
CAS-Nummer: 818-23-5
EINECS: 212-450-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Glistening crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 44 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge