Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Nalidixinsäure 99.5%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

169900250 169900050 169901000
ACRO169900250EA 119 EUR InStock
ACRO169900250 ACRO169900050 ACRO169901000
Nalidixinsäure 99.5%
Nalidixinsäure


Formel: C₁₂H₁₂N₂O₃
Melting Pt: 225…231 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00006884
CAS-Nummer: 389-08-2
EINECS: 206-864-7
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 225 to 231 °C
Titration with NaOH ≥99.4 %
Specific optical rotation -44.0° to -48.0° (20 °C, 589 nm) (c=0.7, water)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge