Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Phenoxyacetylchlorid 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

169940500 169942500 169940100
ACRO169940500EA 76.7 EUR InStock
ACRO169940500 ACRO169942500 ACRO169940100
Phenoxyacetylchlorid 98%
Phenoxyacetylchlorid


Formel: C₈H₇ClO₂
Siedepunkt: 225 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 28…30 °C
Dichte: 1,23 g/cm³
Flash-Pt: 108 °C
MDL Number: MFCD00000726
CAS-Nummer: 701-99-5
EINECS: 211-862-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5324 to 1.5344 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge