Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

α-D-Glucose, wasserfrei 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


170080010 170080025 170080250
ACRO170080010EA 33.6 EUR InStock
ACRO170080010 ACRO170080025 ACRO170080250
α-D-Glucose, wasserfrei 99+%
α-D-Glucose


Formel: C₆H₁₂O₆
Melting Pt: 156…158 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00063774
CAS-Nummer: 492-62-6
EINECS: 207-757-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1.0 % (K.F.)
HPLC ≥99.0 % (ELSD)
Appearance of solution (10g in 15ml water) Passes test
Related substances ≤0.15 % (Fructose)
Specific optical rotation +52.5° to +53.3° (20°C, 589 nm) (C=10,H2O/diluteNH3) (Anhydrous substance)
Soluble starch, sulfite ≤15 ppm
Dextrin Passes test

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge