1,3-Diacetylbenzol 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
170090050
ACRO170090050EA 76.6 EUR InStock
ACRO170090050
1,3-Diacetylbenzol 99%
1,3-Diacetylbenzol
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Siedepunkt: 150…155 °C (15 mmHg)
Melting Pt: 35…37 °C
Flash-Pt: >110 °C
MDL Number: MFCD00008740
CAS-Nummer: 6781-42-6
EINECS: 229-842-9
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 28 to 33 °C
GC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge