Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyltoluol-4-sulfonat 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

170101000 170105000 170100025
ACRO170101000EA 23 EUR InStock
ACRO170101000 ACRO170105000 ACRO170100025
Methyltoluol-4-sulfonat 97%
Methyltoluol-4-sulfonat


Formel: C₈H₁₀O₃S
MW: 186.23 g/mol
Siedepunkt: 292 °C (760 mmHg)
Melting Pt: 24…30 °C
Flash-Pt: >110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008417
CAS-Nummer: 80-48-8
EINECS: 201-283-5
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5150 to 1.5190 (20°C, 589 nm)
Melting point 24 to 30°C
Water ≤0.5 % (K.F.)
GC ≥96.0 %
Acidity ≤0.2 %
Titration excess NaOH 96.0 to 104.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge

Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..