Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

2-Bromanisol 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

170260250 170261000
ACRO170260250EA 58.3 EUR InStock
ACRO170260250 ACRO170261000
2-Bromanisol 97%
2-Bromanisol


Formel: C₇H₇BrO
Siedepunkt: 223 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 2 °C
Dichte: 1,502 g/cm³
Flash-Pt: 96 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00000064
CAS-Nummer: 578-57-4
EINECS: 209-425-8
ADR: 9,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5730 to 1.5750 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge