1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarbonitrile 96%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
170620250
ACRO170620250EA 103 EUR InStock
ACRO170620250
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarbonitrile 96%
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarbonitrile
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Formel: C₁₁H₁₁NO
Dichte: 1,08 g/cm³
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00019212
CAS-Nummer: 16728-00-0
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5415 to 1.5435 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge