Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1-(4-Chlorphenyl)cyclopropancarbonsäure 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

170690100 170690500
ACRO170690100EA 61.5 EUR InStock
ACRO170690100 ACRO170690500
1-(4-Chlorphenyl)cyclopropancarbonsäure 99%
1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid


Formel: C₁₀H₉ClO₂
Melting Pt: 152…155 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00001289
CAS-Nummer: 72934-37-3
EINECS: 277-105-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 152 to 157 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %
GC ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge