Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Primaquine diphosphate 98%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

170870010 170870050
ACRO170870010EA 48.2 EUR InStock
ACRO170870010 ACRO170870050
Primaquine diphosphate 98%
Primaquine diphosphate


Formel: C₁₅H₂₇N₃O₉P₂
Melting Pt: 205…206 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013166
CAS-Nummer: 63-45-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Orange to red-orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 199 to 205 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge