Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

3,4-(Methylendioxy)anilin 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

171470100 171470500
ACRO171470100EA 32.5 EUR InStock
ACRO171470100 ACRO171470500
3,4-(Methylendioxy)anilin 97%
3,4-(Methylendioxy)anilin


Formel: C₇H₇NO₂
Siedepunkt: 144 °C (16 mmHg)
Melting Pt: 38…43 °C
Flash-Pt: 142 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005832
CAS-Nummer: 14268-66-7
EINECS: 238-161-6
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to brown to black-brown Crystals and/or chunks or fused solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 40 to 46 °C
GC ≥96.0 %
Titration with HClO4 96.0 to 104.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge