Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

1,4-Dithioerythrit 99+%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Achtung

171660010 171660050 171660250
ACRO171660010EA 32.7 EUR InStock
ACRO171660010 ACRO171660050 ACRO171660250
1,4-Dithioerythrit 99+%
1,4-Dithioerythrit


Formel: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154.25 g/mol
Siedepunkt: 286
Melting Pt: 82…86 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00063750
CAS-Nummer: 6892-68-8
EINECS: 229-998-8
UN: 3335
ADR: 9 III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Solubility (1 % in water) Clear to slightly hazy colorless

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge