(±)-2-Aminobuttersäure 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Gefahr
172091000 172090250
ACRO172091000EA 118 EUR InStock
ACRO172091000 ACRO172090250
(±)-2-Aminobuttersäure 99%
(±)-2-Aminobuttersäure
Formel: C₄H₉NO₂
Melting Pt: 291…293 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00008093
CAS-Nummer: 2835-81-6
EINECS: 220-616-5
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥98.5 %
Assay ≥96.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge