4-Chlor-7-nitrobenzofurazan 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5
Sortieren nach:
Achtung
172390010 172390050 172390250
ACRO172390010EA 29.3 EUR InStock
ACRO172390010 ACRO172390050 ACRO172390250
4-Chlor-7-nitrobenzofurazan 98%
4-Chlor-7-nitrobenzofurazan
Formel: C₆H₂ClN₃O₃
Melting Pt: 96…99 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00005808
CAS-Nummer: 10199-89-0
EINECS: 233-496-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 96 to 99 °C
Sulfated ash ≤0.1 %
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge