Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

(+)-Dimethyl-L-tartrat 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


172490250 172491000 172495000
ACRO172490250EA 29.4 EUR InStock
ACRO172490250 ACRO172491000 ACRO172495000
(+)-Dimethyl-L-tartrat 99%
(+)-Dimethyl-L-tartrat


Formel: C₆H₁₀O₆
Siedepunkt: 157…159 °C (15hPa)
Melting Pt: 48…50 °C
Dichte: 1,3403 g/cm³ (15 °C)
Flash-Pt: >112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064437
CAS-Nummer: 608-68-4
EINECS: 210-166-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation +20° to +22° (20°C, 589 nm) (10% in water)
Elemental Analysis 5.22 to 5.65 % (N)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge