Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Dimethylsulfat-[D6] 99+ atom % D für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

172910010
ACRO172910010EA 50.2 EUR InStock
ACRO172910010
Dimethylsulfat-[D6] 99+ atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Dimethylsulfat-[D6]


Formel: D₃CS(O)₂CD₃
Siedepunkt: 60…61 °C (7 mmHg)
Melting Pt: –32 °C
Dichte: 1,39 g/cm³
Flash-Pt: 83 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 15199-43-6
EINECS: 239-257-0
UN: 1595
ADR: 6.1,I
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
D-Enrichment ≥99.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge