Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Trityliumtetrafluoroborat 97%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

172950250 172950050 172951000
ACRO172950250EA 183 EUR InStock
ACRO172950250 ACRO172950050 ACRO172951000
Trityliumtetrafluoroborat 97%
Trityliumtetrafluoroborat


Formel: C₁₉H₁₅BF₄
MW: 330.13 g/mol
Melting Pt: 205…215 °C (Zers.)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00013120
CAS-Nummer: 341-02-6
EINECS: 206-433-3
UN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to green to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 213 °C (Dec)
NMR ≥96.0 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge