Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

4-Brom-2-chlorphenol 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:

Gefahr

173530250 173531000 173530050
ACRO173530250EA 77 EUR InStock
ACRO173530250 ACRO173531000 ACRO173530050
4-Brom-2-chlorphenol 99%
4-Brom-2-chlorphenol


Formel: C₆H₄BrClO
MW: 207.45 g/mol
Siedepunkt: 232
Melting Pt: 47…51 °C
Flash-Pt: >112 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002166
CAS-Nummer: 3964-56-5
EINECS: 223-572-5
UN: 2811
ADR: 6.1 II
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder or needles and/or chunks or low melting mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 51 °C
GC ≥98.5 %

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge