Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

L(+)-Lysin Monohydrat 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


173730250 173731000 173735000
ACRO173730250EA 54.3 EUR InStock
ACRO173730250 ACRO173731000 ACRO173735000
L(+)-Lysin Monohydrat 99%
L(+)-Lysin Monohydrat


Formel: H₂N(CH₂)₄CH(NH₂)CO₂H·H₂O
MW: 164.2 g/mol
Melting Pt: 212…214 °C (Zers.)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151035
CAS-Nummer: 39665-12-8
EINECS: 200-294-2
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water 9.5 to 11.5 % (K.F.)
Sulfated ash ≤0.1 %
pH 9.0 to 10.5 (2.5% in H2O, 25°C)
Specific optical rotation +22.0° to +27.0° (20°C, 589 nm) (c=8, 6 N HCl) (On dry basis)
Titration with HClO4 98.5 to 101.5 %
Chloride (Cl) ≤300 ppm
Sulfate (SO4) ≤200 ppm
Ammonium (NH4) ≤200 ppm
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm
Other amino acids ≤0.5 % (TLC)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge