Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?

Due to maintenance activity, Global web site will not be available from 6AM till 1 PM ET on 24th August 2024

Methyl-α-D-glucopyranosid 99%

Lieferant: ACROS ORGANICS

BEWERTUNGEN (0)

Gesamtbewertung: 0
Bewertung: von 5

Sortieren nach:


173841000 173845000 173840025
ACRO173841000EA 32.1 EUR InStock
ACRO173841000 ACRO173845000 ACRO173840025
Methyl-α-D-glucopyranosid 99%
Methyl-α-D-glucopyranosid


Formel: C₇H₁₄O₆
Siedepunkt: 200 °C (,2 mmHg)
Melting Pt: 169…171 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00064086
CAS-Nummer: 97-30-3
EINECS: 202-571-3
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.1 % (60 to 70°C)
HPLC ≥98.5 % (ELSD)
Specific optical rotation +156° to +161° (20°C, 589 nm) (c=10, H2O)

 

PRODUKT

TECHNISCHE DATEN

WEITERE INFORMATIONEN

Bewertung verfassen

BEWERTUNGEN (0)

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Choose from recent batch/lot numbers:

Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.

Original Product:

Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge